2-Amino-4-chlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
AS20445G100 AS20445G25 AS20445G5
ACTIAS20445G100EA 0 CHF
ACTIAS20445G100 ACTIAS20445G25 ACTIAS20445G5
2-Amino-4-chlorpyridin
2-Amino-4-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
MDL Number: MFCD04113820
CAS-Nummer: 19798-80-2