2-Chlor-5-iodbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22435G100 AS22435G25
ACTIAS22435G100EA 72 CHF
ACTIAS22435G100 ACTIAS22435G25
2-Chlor-5-iodbenzoesäure
2-Chlor-5-iodbenzoesäure
Formel: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
MDL Number: MFCD00079731
CAS-Nummer: 19094-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III