3-Chlor-2-iodtoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Chloro-2-iodo-3-methylbenzene
AS33831G1
AS33831G10
AS33831G5
ACTIAS33831G1EA
0
CHF
ACTIAS33831G1
ACTIAS33831G10
ACTIAS33831G5
3-Chlor-2-iodtoluol
3-Chlor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆ClI MW: 252,48 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051756 CAS-Nummer: 5100-98-1 |