2-Chlor-4-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22145G25
AS22145G5
ACTIAS22145G25EA
0
CHF
ACTIAS22145G25
ACTIAS22145G5
2-Chlor-4-fluorpyridin
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃ClFN |
MDL Number:
MFCD04039345 CAS-Nummer: 34941-91-8 UN: 2929 ADR: 6.1,II |