5,7-Dichlorisatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21324G1 AS21324G25 AS21324G5
ACTIAS21324G1EA 200 CHF
ACTIAS21324G1 ACTIAS21324G25 ACTIAS21324G5
5,7-Dichlorisatin
5,7-Dichlorisatin
Formel: C₈H₃Cl₂NO₂
MW: 216,02 g/mol
MDL Number: MFCD00043905
CAS-Nummer: 6374-92-1
EINECS: 228-928-3