2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS24726G100 AS24726G25
ACTIAS24726G100EA 0 CHF
ACTIAS24726G100 ACTIAS24726G25
2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Siedepunkt: 219 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 47 °C
MDL Number: MFCD00006064
CAS-Nummer: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 3263
ADR: 8,II