3,4,5-Trichlorpyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32181G1
AS32181G5
ACTIAS32181G1EA
0
CHF
ACTIAS32181G1
ACTIAS32181G5
3,4,5-Trichlorpyridazin
3,4,5-Trichloropyridazine
Formel:
C₄HCl₃N₂ |
MDL Number:
MFCD00006464 CAS-Nummer: 14161-11-6 EINECS: 238-006-2 |