5-Chlorindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Chloro-1H-indole
AS20108G25
AS20108G5
ACTIAS20108G25EA
100
CHF
ACTIAS20108G25
ACTIAS20108G5
5-Chlorindol
5-Chlorindol
Formel:
C₈H₆ClN MW: 151,6 g/mol Melting Pt: 71…72 °C |
MDL Number:
MFCD00005672 CAS-Nummer: 17422-32-1 EINECS: 241-448-9 |