2,4,6-Trichlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22094G1 AS22094G25 AS22094G5
ACTIAS22094G1EA 0 CHF
ACTIAS22094G1 ACTIAS22094G25 ACTIAS22094G5
2,4,6-Trichlorpyridin
2,4,6-Trichlorpyridin
Formel: C₅H₂Cl₃N
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00971928
CAS-Nummer: 16063-69-7