3-Cyanbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Formylbenzonitrile
AS23457G100
AS23457G25
ACTIAS23457G100EA
0
CHF
ACTIAS23457G100
ACTIAS23457G25
3-Cyanbenzaldehyd
3-Cyanbenzaldehyd
Formel:
C₈H₅NO MW: 131,13 g/mol Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa) Melting Pt: 77…79 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003344 CAS-Nummer: 24964-64-5 EINECS: 246-549-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |