2-Brom-5-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50980G1
AS50980G5
ACTIAS50980G1EA
0
CHF
ACTIAS50980G1
ACTIAS50980G5
2-Brom-5-methoxypyridin
2-Bromo-5-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆BrNO |
MDL Number:
MFCD07781221 CAS-Nummer: 105170-27-2 |