2-Amino-3-brompyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS40148G1
AS40148G5
ACTIAS40148G1EA
0
CHF
ACTIAS40148G1
ACTIAS40148G5
2-Amino-3-brompyridin
2-Amino-3-brompyridin
Formel:
C₅H₅BrN₂ |
MDL Number:
MFCD03095187 CAS-Nummer: 13534-99-1 |