3-Brom-N,N-dimethylanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35847G1
AS35847G5
ACTIAS35847G1EA
0
CHF
ACTIAS35847G1
ACTIAS35847G5
3-Brom-N,N-dimethylanilin
3-Brom-N,N-dimethylanilin
Formel:
C₈H₁₀BrN MW: 200.08 g/mol Siedepunkt: 70 °C (0.4 mmHg) Melting Pt: 11 Dichte: 1.3652 g/cm³ (19 °C) |
MDL Number:
MFCD00045020 CAS-Nummer: 16518-62-0 |