2-Brom-3-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50690G1
AS50690G5
ACTIAS50690G1EA
0
CHF
ACTIAS50690G1
ACTIAS50690G5
2-Brom-3-fluorpyridin
2-Bromo-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN |
MDL Number:
MFCD04114128 CAS-Nummer: 40273-45-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |