(3-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21295G100 AS21295G25
ACTIAS21295G100EA 0 CHF
ACTIAS21295G100 ACTIAS21295G25
(3-Bromphenyl)essigsäure
(3-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 102…103 °C
MDL Number: MFCD00004330
CAS-Nummer: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1