7-Bromisatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
7-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 7-Bromoindoline-2,3-dione
AS20567G25
AS20567G5
ACTIAS20567G25EA
0
CHF
ACTIAS20567G25
ACTIAS20567G5
7-Bromisatin
7-Bromisatin
Formel:
C₈H₄BrNO₂ |
MDL Number:
MFCD00774354 CAS-Nummer: 20780-74-9 |