2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50272G100
AS50272G5
ACTIAS50272G100EA
0
CHF
ACTIAS50272G100
ACTIAS50272G5
2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄ |
MDL Number:
MFCD01074590 CAS-Nummer: 133730-34-4 |