1-Phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 1-Phenyl-1H-pyrazole, 1-Phenylpyrazole
AS34244G10 AS34244G100
ACTIAS34244G10EA 0 CHF
ACTIAS34244G10 ACTIAS34244G100
1-Phenyl-1H-pyrazol
1-Phenyl-1H-pyrazol
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 11 °C
Dichte: 1,091 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003112
CAS-Nummer: 1126-00-7
EINECS: 214-415-1