1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole
AS24164G100 AS24164G25
ACTIAS24164G100EA 0 CHF
ACTIAS24164G100 ACTIAS24164G25
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol
Formel: C₆H₁₀N₂
MW: 110.16 g/mol
Siedepunkt: 167…170 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 30…35 °C
Dichte: 0.9269 g/cm³ (40 °C)
MDL Number: MFCD00015536
CAS-Nummer: 1072-91-9
UN: 1325
ADR: 4.1 III