(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21592G100 AS21592G5
ACTIAS21592G100EA 0 CHF
ACTIAS21592G100 ACTIAS21592G5
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 89…91 °C
MDL Number: MFCD00192317
CAS-Nummer: 75336-86-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II