1-Vinylnaphthalin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS23928G25 AS23928G5
ACTIAS23928G25EA 553 CHF
ACTIAS23928G25 ACTIAS23928G5
1-Vinylnaphthalin
1-Vinylnaphthalin
Formel: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 21 °C
Dichte: 1.032 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00075766
CAS-Nummer: 826-74-4
EINECS: 212-560-5