4-Indanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,3-Dihydro-1H-inden-4-ol
AS32542G1
AS32542G5
ACTIAS32542G1EA
0
CHF
ACTIAS32542G1
ACTIAS32542G5
4-Indanol
4-Indanol
Formel:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00053431 CAS-Nummer: 1641-41-4 EINECS: 216-691-9 |