2-Nitroresorcin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23094G100 AS23094G25 AS23094G5
ACTIAS23094G100EA 0 CHF
ACTIAS23094G100 ACTIAS23094G25 ACTIAS23094G5
2-Nitroresorcin
2-Nitroresorcin
Formel: C₆H₅NO₄
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 80…84 °C
Dichte: 1.3526 g/cm³ (96.7 °C)
MDL Number: MFCD00007124
CAS-Nummer: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III