2-Methyl-4-nitroanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene
AS21524G25
AS21524G5
ACTIAS21524G25EA
0
CHF
ACTIAS21524G25
ACTIAS21524G5
2-Methyl-4-nitroanisol
2-Methyl-4-nitroanisol
Formel:
C₈H₉NO₃ MW: 167.16 g/mol Siedepunkt: 311 Melting Pt: 96 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07787583 CAS-Nummer: 50741-92-9 EINECS: 202-763-7 UN: 2446 ADR: 6.1 III |