Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99.9% für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
J61062.22 J61062.36
J61062.22EA 110 CHF
J61062.22 J61062.36
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99.9% für die Molekularbiologie
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 219…220 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 168…172 °C
Dichte: 1.353
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,9772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM