4-Aminocyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32595G1 AS32595G5
ACTIAS32595G1EA 0 CHF
ACTIAS32595G1 ACTIAS32595G5
4-Aminocyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
4-Aminocyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₃NO
MDL Number: MFCD00042624
CAS-Nummer: 6850-65-3
EINECS: 229-943-8