2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 4-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-4-picoline
AS23419G100 AS23419G25 AS23419G5
ACTIAS23419G100EA 231 CHF
ACTIAS23419G100 ACTIAS23419G25 ACTIAS23419G5
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Melting Pt: 140 °C
MDL Number: MFCD00006315
CAS-Nummer: 6635-86-5