2-Amino-3-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
AS33431G10
AS33431G100
AS33431G5
ACTIAS33431G10EA
0
CHF
ACTIAS33431G10
ACTIAS33431G100
ACTIAS33431G5
2-Amino-3-nitropyridin
2-Amino-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₅N₃O₂ MW: 139,11 g/mol Melting Pt: 166…168 °C Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006314 CAS-Nummer: 4214-75-9 EINECS: 224-144-0 |