3-Amino-6-methylpyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21019G1
AS21019G5
ACTIAS21019G1EA
56
CHF
ACTIAS21019G1
ACTIAS21019G5
3-Amino-6-methylpyridazin
3-Amino-6-methylpyridazin
Formel:
C₅H₇N₃ MW: 109,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD01569899 CAS-Nummer: 18591-82-7 EINECS: 242-430-3 |