2-Aminopurin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Purin-2-amine, 7H-Purin-2-amine
J64919.MD
J64919.ME
J64919.03
J64919.MDEA
309
CHF
J64919.MD
J64919.ME
J64919.03
2-Aminopurin 98%
2-Aminopurin
Formel:
C₅H₅N₅ Melting Pt: 280…282 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005566 CAS-Nummer: 452-06-2 EINECS: 207-197-4 |