2-Amino-3-iod-5-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Iodo-5-nitropyridin-2-amine, 3-Iodo-5-nitro-2-pyridylamine
AS30799G5
AS30799G1
ACTIAS30799G5EA
0
CHF
ACTIAS30799G5
ACTIAS30799G1
2-Amino-3-iod-5-nitropyridin
2-Amino-3-iodo-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₄IN₃O₂ MW: 265,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD07368863 CAS-Nummer: 25391-56-4 |