2-Fluor-3-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Fluoropyridin-3-ol, 2-Fluoro-3-pyridinol
AS30829G1
AS30829G5
ACTIAS30829G1EA
0
CHF
ACTIAS30829G1
ACTIAS30829G5
2-Fluor-3-hydroxypyridin
2-Fluor-3-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄FNO MW: 113,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD04112569 CAS-Nummer: 174669-74-0 |