1,2-Difluor-3-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Chloro-9-methyl-9H-purine, 2,3-Difluoronitrobenzene
AS21521G1
AS21521G25
AS21521G5
ACTIAS21521G1EA
0
CHF
ACTIAS21521G1
ACTIAS21521G25
ACTIAS21521G5
1,2-Difluor-3-nitrobenzol
1,2-Difluor-3-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ |
MDL Number:
MFCD00456802 CAS-Nummer: 6921-22-8 EINECS: 230-035-9 |