2,3-Difluor-6-nitroanilin ≥97%
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Amino-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
AS21953G100 AS21953G25
ACTIAS21953G100EA 228 CHF
ACTIAS21953G100 ACTIAS21953G25
2,3-Difluor-6-nitroanilin ≥97%
2,3-Difluor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,11 g/mol
MDL Number: MFCD00233313
CAS-Nummer: 211693-73-1