2-Amino-5-fluor-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35103G1 AS35103G5
ACTIAS35103G1EA 0 CHF
ACTIAS35103G1 ACTIAS35103G5
2-Amino-5-fluor-4-methylpyridin
2-Amino-5-fluor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₇FN₂
MW: 126.13 g/mol
MDL Number: MFCD06659479
CAS-Nummer: 301222-66-2