2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS24910G100
AS24910G25
ACTIAS24910G100EA
114
CHF
ACTIAS24910G100
ACTIAS24910G25
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₄FNO₄ MW: 185,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00134238 CAS-Nummer: 7304-32-7 |