3-Amino-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Amino-4-fluorobenzoic Acid
AS23456G100 AS23456G25
ACTIAS23456G100EA 328 CHF
ACTIAS23456G100 ACTIAS23456G25
3-Amino-4-fluorbenzoesäure
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
MDL Number: MFCD00130055
CAS-Nummer: 2365-85-7
EINECS: 219-122-2