2-(Trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21646G100 AS21646G25
ACTIAS21646G100EA 265 CHF
ACTIAS21646G100 ACTIAS21646G25
2-(Trifluormethoxy)benzonitril
2-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C (15 mmHg)
MDL Number: MFCD00042409
CAS-Nummer: 63968-85-4
EINECS: 264-584-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III