EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
J62948.36
J62948.A1
J62948.36EA
160
CHF
J62948.36
J62948.A1
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) Reagenz für die Zellkultur
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 1716295
Merck Reference: 14,3517
MDL No.: MFCD00003541
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼ 245 °C (dec.) Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: >100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS-Nummer: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Merck Index: 14,3517 |