2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
2,3-Pyridinedicarboxylicanhydride, 2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride, Quinolinic anhydride
AS22809G100
AS22809G25
ACTIAS22809G100EA
0
CHF
ACTIAS22809G100
ACTIAS22809G25
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid
Formel:
C₇H₃NO₃ MW: 149,11 g/mol Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Melting Pt: 146 °C |
MDL Number:
MFCD00005915 CAS-Nummer: 699-98-9 EINECS: 211-834-1 |