3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
AS21496G100 AS21496G25
ACTIAS21496G100EA 0 CHF
ACTIAS21496G100 ACTIAS21496G25
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210.23 g/mol
Siedepunkt: 344
Melting Pt: 102
MDL Number: MFCD00002774
CAS-Nummer: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3