4-Nitro-o-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21458G100 AS21458G25 AS21458G5
ACTIAS21458G100EA 0 CHF
ACTIAS21458G100 ACTIAS21458G25 ACTIAS21458G5
4-Nitro-o-toluylsäure
4-Nitro-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇NO₄
MDL Number: MFCD00210697
CAS-Nummer: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5