3-Methoxyanthranilsäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
J64244.06 J64244.14
J64244.06EA 246 CHF
J64244.06 J64244.14
3-Methoxyanthranilsäure
3-Methoxyanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₃
Melting Pt: 169…170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075178
CAS-Nummer: 3177-80-8