3-Methoxyanthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 2-Amino-m-anisic acid, 3-Methoxyanthranilic acid, o-Anisidine-6-carboxylic acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
AS33536G1 AS33536G5
ACTIAS33536G1EA 0 CHF
ACTIAS33536G1 ACTIAS33536G5
3-Methoxyanthranilsäure
3-Methoxyanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075178
CAS-Nummer: 3177-80-8