2'-Nitroacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
AS20737G100 AS20737G25
ACTIAS20737G100EA 95 CHF
ACTIAS20737G100 ACTIAS20737G25
2'-Nitroacetophenon
2'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 23 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007144
CAS-Nummer: 577-59-3
EINECS: 209-414-8