4-Nitro-1-indanon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Nitroindan-1-one
AS3176G1
AS3176G5
ACTIAS3176G1EA
158
CHF
ACTIAS3176G1
ACTIAS3176G5
4-Nitro-1-indanon
4-Nitro-1-indanon
Formel:
C₉H₇NO₃ MW: 177,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD06656901 CAS-Nummer: 24623-25-4 EINECS: 246-367-2 |