2'-Aminoacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
AS20081G100 AS20081G25
ACTIAS20081G100EA 0 CHF
ACTIAS20081G100 ACTIAS20081G25
2'-Aminoacetophenon
2'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 20 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007717
CAS-Nummer: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412