3,4-Dicyananilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
AS23165G25 AS23165G5
ACTIAS23165G25EA 0 CHF
ACTIAS23165G25 ACTIAS23165G5
3,4-Dicyananilin
3,4-Dicyananilin
Formel: C₈H₅N₃
MW: 143.15 g/mol
Siedepunkt: 321
Melting Pt: 180…182 °C
MDL Number: MFCD00041741
CAS-Nummer: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III