2-Chlor-6-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1574G1
AS1574G5
ACTIAS1574G1EA
0
CHF
ACTIAS1574G1
ACTIAS1574G5
2-Chlor-6-nitropyridin
2-Chloro-6-nitropyridine
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ MW: 158,54 g/mol |
MDL Number:
MFCD04114207 CAS-Nummer: 94166-64-0 EINECS: 303-361-5 |