3-Amino-6-chlorpyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 6-Chloropyridazin-3-amine
AS50335G100 AS50335G5
ACTIAS50335G100EA 0 CHF
ACTIAS50335G100 ACTIAS50335G5
3-Amino-6-chlorpyridazin
3-Amino-6-chlorpyridazin
Formel: C₄H₄ClN₃
MW: 129.55 g/mol
MDL Number: MFCD00051506
CAS-Nummer: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1